Merck
27514
Supelco
蓝色 PTFE/白色硅胶隔垫
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22 mL vial
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
blue PTFE face
blue PTFE/white silicone
white silicone body
包裝
pkg of 100 ea
參數
250 °C max. temp.
外徑
18 mm
直徑× 厚度
18 mm × 0.060 in.
相容性
for use with 22 mL vial
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
PTFE/Silicone is recommended for use with most organic solvents until PTFE is pierced. It has good resealability and can withstand a temperature of 250°C.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)