主要文件
27174-U
Supelco
螺旋盖,带聚四氟乙烯衬里的实心顶部,100个装
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 22 mL vial with 20 mm thread
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
物料
F217/PTFE liner
green melamine resin solid cap
尺寸
20-400
特点
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
包装
pkg of 100 ea
参数
49 °C temp. limit
配件
thread for 20-400
相容性
for use with 22 mL vial with 20 mm thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
带有 F-217 PTFE 内衬的绿色热固性塑料盖因提供最广泛的化学相容性和最耐高温的塑料密封件而闻名。绿色易于识别 PTFE 内衬系统。F-217 泡沫衬底聚四氟乙烯衬里抵御几乎所有化学品在室温下的攻击,并提供气味和低透湿率密封冲击弹性。F-217 在两层 LDPE(低密度聚乙烯)固体之间有一个低密度泡沫芯。这些 F-217/PTFE 内衬盖的一些用途包括分析实验室样品、高纯度化学品、强酸溶剂、环境样品、药品和诊断试剂。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)