Key Documents
27178
Supelco
隔片,PTFE/红色橡胶套,100件
PTFE/red rubber, diam. × thickness 18 mm × 0.050 in., for use with 22 mL vial, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
PTFE septum face
PTFE/red rubber
PTFE/red rubber
包裝
pkg of 100 ea
外徑
18 mm
直徑× 厚度
18 mm × 0.050 in.
相容性
for use with 22 mL vial
for use with screw cap, 20-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
红色橡胶是"聚丁基异戊二烯"。
應用
Septa可用于精油的固相微萃取(SPME)。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Chemotaxonomical analysis of the essential oil aroma compounds of four different Ocimum species from southern India.
Jirovetz, Leopold, et al.
European Food Research and Technology, 217.2, 120-124 (2003)