主要文件
27195
Supelco
Thermoseal® 隔垫
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22mL vial
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
burnt orange PTFE/silicone
包装
pkg of 100 ea
参数
260 °C temp. limit
外径
18 mm
直径× 厚度
18 mm × 0.060 in.
相容性
for use with 22mL vial
for use with screw cap, 20-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Thermoseal is a registered trademark of Thermoseal, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)