主要文件
26252
配备标准活塞和固定针头的 SGE 微量注射器
500F, volume 500 μL, needle size 25 ga, needle L 50 mm
别名:
SGE 500μL FN 注射器,PT#2,25GA
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
eCl@ss:
32070500
物料
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
针尺寸
25 ga
特点
needle type Fixed
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
SGE 007000
针长度
50 mm
体积
500 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)