物料
cone tip stainless steel needle (point style 5)
针尺寸
22 ga
特点
needle type N (cemented needle)
point style 5
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Hamilton 80839
针长度
51 mm (2 in.)
体积
500 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.