Merck
23311
Supelco
不锈钢石墨密封垫
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
包装
pkg of 4 ea
制造商/商品名称
Shimadzu 221-15563-91 (OEM)
一般描述
Graphite ferrules and stainless steel spacers for use with 5 mm columns and liners in Shimadzu GCs.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)