Merck
22472
Supelco
Supeltex M-2A Packed Column Ferrule, 1/8 in. Column O.D.
I.D. 1/8 in., 1/8 in. O.D. Column, pkg of 50 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
包裝
pkg of 50 ea
內徑
1/8 in.
相容性
1/8 in. O.D. Column
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
特性:用手拧四分之一圈可紧固密封。可重用性高。不会粘连金属或玻璃。
材料成分:DuPont VESPEL SP-21(85% 聚酰亚胺,15% 石墨)
最高温度:
400°C
法律資訊
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)