Merck
22488
Supelco
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, General Purpose
Indented blank (drill to fit your column), pkg of 10 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
包装
pkg of 10 ea
相容性
Indented blank (drill to fit your column)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
特性:用手拧 1/4 圈可紧固密封。具有高度的再用性。不会粘连金属或玻璃。
材料成分:DuPont VESPEL SP-21(85% 聚酰亚胺,15% 石墨)
最高温度:
400°C
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.
法律信息
适用配置
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Senior John M.
Optical Fiber Communications , 245-245 (2009)