主要文件
21233-U
Supelco
ORBO 1500 预清洗的小PUF/琥珀色 XAD®-2/PUF卡夹
O.D. × L 22 mm × 10 cm, pkg of 3 ea
别名:
小型PUF卡夹
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12190000
NACRES:
NB.24
材料
polyurethane (foam)
品質等級
描述
PUF/XAD-2/PUF Layers; Each PUF 30 mm L; 1.5g Amberlite™ XAD™-2
assembled
產品線
ORBO
特點
precleaned
包裝
pkg of 3 ea
製造商/商標名
ORBO 1500
技術
active air sampling: suitable
外徑 × 長度
22 mm × 10 cm
適合性
suitable for (Research pesticides)
suitable for (Semivolatiles (pesticides, PCBs, PAHs))
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
ORBO-1500采样套筒可用于农药/PCB应用。采样速率:1-5 L/min,聚氨酯泡沫(PUF)密度:0.022 g/cm3
法律資訊
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)