主要文件
21033
Supelco
过滤器滤芯
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12190000
包裝
pkg of 1 ea
技術
active air sampling: suitable
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
一般說明
Filter Cartridge consists of 1 O-ring, 1 filter cartridge body, 1 filter ring, and 1 cartridge screw cap.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)