Merck
21015
Supelco
内螺纹 Luer 连接器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12190000
包裝
pkg of 20 ea
技術
active air sampling: suitable
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
相容性
for use with male luer to male luer
一般說明
Female Luer Coupler is an accessory for use with LpDNPH Cartridges suitable for air monitoring applications.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)