主要文件
24856
Supelco
用于 1/4 英寸管路的凸式 Luer 紧固件
pkg of 10 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104008
包装
pkg of 10 ea
技术
active air sampling: suitable
应用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
相关类别
一般描述
Male Luer Fitting for 1/4 in. Tubing is an accessory for use with TDS3 Thermal Desorption Storage Containers.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)