主要文件
BR143260
BRAND®专用实验室管件
I.D. × O.D. × W 4 mm × 6 mm × 1 mm, L 20 m
别名:
专用实验室管件, 管件
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41105108
NACRES:
NB.35
物料
PVC
制造商/商品名称
BRAND 143260
内径 × 外径 × 宽度
4 mm × 6 mm × 1 mm
长度
20 m
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Particularly high-grade material, manufactured to a first-class standard. Good flexibility and chemical resistance make this tubing ideal for use with apparatus assemblies. Autoclavable (121 °C).
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)