Merck
20409
Supelco
玻璃棉
Pesticide Grade (Silanized), pkg of 10 g
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
41121800
包装
pkg of 10 g
技术
gas chromatography (GC): suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
玻璃棉是由短玻璃纤维和非易燃性质。它被广泛认为是船舶、汽车、空调管道和供水管道的保温材料。此外,它还被用作音乐厅、演播室和电影院的吸声材料。最重要的是,它对人类没有致癌性。
羊毛塞通常用于GC进样口衬管中,以改善样品蒸发,和/或防止非挥发性物质进入色谱柱。它们还可用于填充的气相色谱柱、溶剂解吸管、热解吸管、以及吹扫捕集阱,以保留吸附床。
应用
硅烷化玻璃棉气相色谱填充柱可用于测定和收集食用油中的挥发物。
其他说明
杀虫剂等级(硅烷化)适用于涉及活性分析物的应用,如有机氯和/或有机磷农药
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Advanced Ceramic Technologies & Products. The Ceramic Society of Japan.
Imanaka Y.
Science, 18, 439-444 (2012)
Volatiles and oil quality.
Jackson HW and Giacherio DJ.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 54 (10), 458-460 (1977)