包装
pkg of 50 g
技术
gas chromatography (GC): suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
玻璃棉由短玻璃纤维组成,具有不可燃性质。它被广泛认为是船舶、汽车、空调管道和供水管道的保温材料。此外,它还适合用作音乐厅、演播室、电影院等场所的吸声材料。最重要的是,它对人类没有致癌性。
羊毛塞通常用于GC进样口衬管中,以改善样品蒸发,和/或防止非挥发性物质进入色谱柱。它们还可用于填充的气相色谱柱、溶剂解吸管、热解吸管、以及吹扫捕集阱,以保留吸附床。
应用
玻璃棉柱可用于分离人血中的淋巴细胞。
其他说明
非治疗用 用于用户根据其预期分析物灭活的特殊应用
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Advanced Ceramic Technologies & Products. The Ceramic Society of Japan.
Imanaka Y.
Science, 18, 439-444 (2012)
Separation of Lymphocytes in Human Blood by Means of Glass Wool Column.
Johnson TM and Garvin JE.
Exp. Biol. Med, 102 (2), 333-335 (1959)