Merck
20305
Supelco
Molecular Sieve, 13Å
60-80 mesh, bottle of 50 g
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23201100
eCl@ss:
32110204
product name
分子筛吸附剂, matrix Molecular Sieve 13X, 60-80 mesh, bottle of 50 g
形狀
solid
包裝
bottle of 50 g
基質
Molecular Sieve 13X
粒徑
60-80 mesh
孔徑
13 Å pore diameter
密度
~0.65 g/mL (free fall density)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
分子筛是合成生产的沸石(自然存在的铝硅酸盐矿物),其特点是孔隙和尺寸极为一致的内腔。这些晶体材料具有基于氧化硅 (SiO 4 ) 和氧化铝 (AlO 4 ) 多面体的三维结构。多面体通过它们的角连接在一起,产生一个开放的结构,内腔中的分子可以被捕获。这些材料经过设计,可通过特定和均匀尺寸的孔进入内部空腔。
有关我们的吸附剂的更多信息,请访问 sigma-aldrich.com/adsorbents
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Columns for Gas Chromatography: Performance and Selection.
Barry EF and Grob RL.
Science, 28-28 (2007)
Removal of siloxanes in biogases.
Schweigkofler M and Niessner R.
Journal of Hazardous Materials, 183-196 (2001)