Merck
所有图片(14)
Key Documents
ZRB1170
Sigma-Aldrich
抗VGLUT2抗体,克隆3C2,ZooMAb®兔单克隆抗体
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit (recombinant)
品質等級
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
共軛
unconjugated
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
3C2, recombinant monoclonal
產品線
ZooMAb® learn more
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt 64.58 kDa
observed mol wt ~60 kDa
物種活性
rat, mouse
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技術
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable (peptide)
同型
IgG
UniProt登錄號
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
一般說明
ZooMAb抗体代表了新一代重组单克隆抗体。
每种ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统生产,纯化至均一,并精确分配以产生稳健且高度可重复的批间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体是可靠的,在需要时随时可以发货。
请了解有关ZooMAb的更多信息。
我们致力于为您带来更环保的替代产品,以符合一项或多项绿色化学12项原则。该抗体不含防腐剂,生产过程没有伤害或牺牲动物,特别稳定,需要时可常温运输和储存,因此符合”防止废物“、”设计更安全的化学品“和”能源效率设计“。 点击此处获取更多信息。
特異性
克隆3C2是一种ZooMab兔重组单克隆抗体,可特异性检测囊泡谷氨酸转运体2 (VGLUT2)。它靶向C末端区域18个氨基酸内的表位。
免疫原
KLH偶联线性肽,对应于大鼠囊泡谷氨酸转运蛋白2(VGLUT2)C末端区域的18个氨基酸。
應用
免疫组织化学(石蜡)分析:代表性批次的1:1,000稀释液在大鼠小脑和小鼠脑组织切片中检测到了VGLUT2。
免疫荧光分析:代表批次的1:100稀释液在小鼠小脑和大鼠脑组织切片中检测到VGLUT2。
注意:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会有所不同。
抗VGLUT2,克隆3C2 ZooMAb,货号ZRB1170,是一种高度特异性的重组兔单克隆抗体,可检测囊泡谷氨酸转运体2 (VGLUT2),并已经过测试可用于免疫荧光,免疫组织化学(石蜡)和蛋白质印迹。
標靶描述
囊泡谷氨酸转运蛋白2(UniProt Q9JI12;也称为分化相关的BNPI,分化相关的Na(+)依赖性无机磷酸盐共转运蛋白,溶质载体家族17成员6,VGLUT2)由大鼠物种的Slc17a6(也称为Dnpi,VGluT2)基因(基因ID 84487)编码。VGLUT2是一种多通道泡膜蛋白,介导兴奋性神经元细胞突触前神经末梢的谷氨酸摄取到突触囊泡中。其N端和C端尾部(分别为aa 1-71和499-582)暴露在细胞质侧。表达VgluT1和VGluT2的神经元代表大脑中大量的典型谷氨酸能神经元,其中VGluT1代表主要亚型,约占大脑中谷氨酸总囊泡运输的80%。与此相反,在使用谷氨酸以外的其他递质(例如背侧和腹侧纹状体中的胆碱能中间神经元,皮层和海马中的GABA能篮状细胞亚群以及5-羟色胺能神经元)的非谷氨酸能神经元的离散人群中发现了VGluT3,其参与更细微的本地传输调节。通过我们的专有技术生成的ZooMAb重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、再现性和稳定性。
外觀
纯化的重组兔单克隆抗体IgG,在含5%海藻糖的PBS中冻干。正常外观为粗糙或半透明树脂。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
重構
复溶至25 μL后为300 μg/mL。请参考有关应用和样品类型的建议起始稀释度或滴度指南。
儲存和穩定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。避免反复冻融。
法律資訊
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Chunyu Cai et al.
International journal of molecular sciences, 24(17) (2023-09-09)
In recent years, olfactory dysfunction has attracted increasingly more attention as a hallmark symptom of neurodegenerative diseases (ND). Deeply understanding the molecular basis underlying the development of the olfactory bulb (OB) will provide important insights for ND studies and treatments.