克隆
8G9.2, monoclonal
种属反应性
mouse, rat
种属反应性(根据同源性预测)
human
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... SLC17A6(57084)
一般描述
特异性
应用
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
质量
蛋白质印迹分析: 该抗体以1:500稀释度在10 µg小鼠脑裂解物中检测到VGLUT2。
目标描述
外形
其他说明
法律信息
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
商品
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.