主要文件
BMSDP01502
Benchmark Pulse 150 Horn
diam. 2 mm
别名:
ultrasonic homogenizer, sonicator, pulsating sonication
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41101520
NACRES:
NB.13
物料
titanium (allloy)
制造商/商品名称
Benchmark Scientific DP0150-2
直径
2 mm
相容性
Benchmark Pulse 150 Ultrasonic Homogenizer
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Additional diameter horns for the Benchmark Pulse 150 ultrasonic homogenizer. Available from 2 mm to 8 mm suitable for volumes between 0.1 mL and 150 mL.
应用
Ultrasonic homogenization and lysis
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)