Merck
ZRB1104
Sigma-Aldrich
抗-整合素αV β6抗体,克隆EM05201,ZooMAb® 兔单克隆
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
别名:
Anti-CD51, Anti-MSK8, Anti-VNRA, Anti-VTNR
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
生物源
rabbit (recombinant)
品質等級
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
共軛
unconjugated
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
EM05201, recombinant monoclonal
產品線
ZooMAb® learn more
形狀
lyophilized
分子量
observed mol wt 114.54 kDa
物種活性
human, rat
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技術
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable (peptide)
同型
IgG
UniProt登錄號
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ITGB6(3694)
一般說明
ZooMAb抗体代表了新一代重组单克隆抗体。
每种ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统生产,纯化至均一,并精确分配以产生稳健且高度可重复的批间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体是可靠的,在需要时随时可以发货。
请了解有关ZooMAb的更多信息。
我们致力于为您带来更环保的替代产品,以符合一项或多项绿色化学12项原则。该抗体不含防腐剂,生产过程没有伤害或牺牲动物,特别稳定,需要时可常温运输和储存,因此符合”防止废物“、”设计更安全的化学品“和”能源效率设计“。 点击此处获取更多信息。
特異性
克隆EM05201 ZooMAb是一种兔重组单克隆抗体,可特异性检测整联蛋白αVβ6。
免疫原
人整联蛋白avb3,avb5,avb6和avb8的重组跨膜截短(DTM)胞外域。
对应于整联蛋白αv的氨基酸31-987和整联蛋白β6的氨基酸24-706的重组片段。
應用
免疫组织化学(石蜡)分析:代表性批次的1:100稀释液在人肺、大鼠肺和大鼠牙齿组织切片中检测到整联蛋白αVβ6。
免疫细胞化学分析:代表性批次的1:100稀释液在HT-29细胞中检测到整联蛋白αVβ6。
流式细胞分析:从代表性批次中取0.1 μg在HT-29细胞中检测到整联蛋白αVβ6。
蛋白质印迹分析:代表性批次在HT29细胞裂解物中检测到整联蛋白αVβ6(Goodman, SL et al. (2012).Biol Open.1(4):329-40)。
注意:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同。
抗整联蛋白αVβ6,克隆EM05201 ZooMAb,目录号ZRB1104,是一种重组兔单克隆抗体,特异性靶向整联蛋白αvβ6,并已测试用于流式细胞术、免疫细胞化学、免疫组织化学(石蜡)和蛋白质印迹。
標靶描述
整联蛋白αVβ6(UniProt:P08648/P18564)是由人的ITGA5/ITGB6基因(基因ID:3678/3694)所编码的。整联蛋白是控制细胞附着的异二聚体整合膜蛋白。据报道14种不同的α链与8种β链结合形成24种受体。整联蛋白响应其细胞和细胞外环境而被差异糖基化、剪接和激活。它们在细胞表面粘附和信号传导中起作用。整联蛋白αvβ6是单程I型异二聚体膜蛋白,可作为纤连蛋白和细胞动蛋白的受体。仅在上皮细胞系中检测到。它在健康的成人上皮细胞中不表达,但在伤口愈合和癌症中被上调。它识别其配体中的序列RGD。据报道,通过网格蛋白介导的内吞作用使整联蛋白αvβ6内在化可促进癌细胞侵袭。整联蛋白αvβ6显示介导RGD依赖性TGF-β-1从调节潜伏期相关肽(LAP)的释放,并在TGF-β-1的激活中起作用。通过我们的专有技术生成的ZooMAb重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、再现性和稳定性。(参考文献:Weinacker, A., et al (1994).J. Biol. Chem. 269(9); 6940-6948; Goodman, SL., et al. (2012).Biol Open.15;1(4):329-40)。
外觀
纯化的重组兔单克隆抗体IgG,在含5%海藻糖的PBS中冻干。正常外观为粗糙或半透明树脂。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
重構
复溶至25 μL后为300 μg/mL。请参考有关应用和样品类型的建议起始稀释度或滴度指南。
儲存和穩定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。避免反复冻融。
法律資訊
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
商品
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.