文件
MAB2077Z
Sigma-Aldrich
抗整合素αVβ 6抗体,克隆10D5,无叠氮化物
clone 10D5, Chemicon®, from mouse
别名:
MAB2077
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
10D5, monoclonal
物種活性
human, rat, mouse
製造商/商標名
Chemicon®
技術
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
同型
IgG2a
適合性
not suitable for Western blot
not suitable for immunohistochemistry
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ITGAV(3685)
一般說明
细胞粘附受体的整联蛋白家族由至少19种膜相关的异二聚体组成,由以非共价方式结合的α和β亚基组成。迄今为止,已经鉴定出16种不同的α-亚基和8种不同的β-亚基。整联蛋白家族的结构和功能多样性基于各个α和β亚基的配对能力。整联蛋白受体与其各自配体之间这些分子相互作用的关键是对Arg-Gly-Asp(RGD)序列的识别,已知该序列存在于细胞外基质成分包括纤连蛋白、玻连蛋白、胶原蛋白、纤维蛋白原和血管性假血友病因子中(Cheresh,1991)。整联蛋白在血管增殖、粘附和伤口修复中的作用已被充分证明。 整联蛋白αV是没有I(插入)结构域的I型膜糖蛋白。 αV蛋白翻译后切割成重链和轻链,在细胞表面以二硫键连接的多肽表达。
整联蛋白αvβ6在包括器官发生,组织损伤和恶性转化在内的动态过程中在多种上皮细胞上表达。
特異性
通过用野生型鼠角质形成细胞免疫β6基因敲除小鼠而产生的单克隆抗体MAB2077Z通过流式细胞仪和免疫沉淀识别人和鼠αvβ6,并具有针对鼠和人αvβ6的阻断活性。 在<10μg/ml的浓度下实现对αvβ6介导的细胞粘附和细胞迁移的100%抑制。由于该抗体是在基因敲除小鼠中产生的,因此它很可能识别其他物种中的受体,但是仅在人和小鼠中进行了评估。该抗体对αVβ6具有特异性,不识别aV或其他aV整联蛋白。
免疫原
用野生型鼠角质形成细胞对β6基因敲除小鼠进行免疫
應用
抗整联蛋白αVβ6抗体,克隆10D5,无叠氮化物,是一种抗整联蛋白αVβ6的抗体,用于FC &IP。
流式细胞术:对小鼠和人类有效。
免疫沉淀:有效;但由于该抗体为IgG2a,蛋白G或兔抗鼠IgG有助于捕获
功能阻断:在100μg/ml的浓度下实现对αvβ6介导的细胞粘附和细胞迁移的100%抑制。
对蛋白质印迹或免疫组化无效。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
研究子类别
整联蛋白
研究类别
细胞结构
外觀
形式:纯化
纯化的蛋白 A
蛋白 A 纯化的小鼠免疫球蛋白,溶于 20 mM 磷酸钠,250 mM NaCl,pH.7.6,无防腐剂。
儲存和穩定性
自发运之日起,在 2–8°C 条件下可保存 1 年等分以避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
分析報告
对照
HT-29结肠癌细胞
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Nicholas Juleff et al.
PloS one, 3(10), e3434-e3434 (2008-10-23)
Foot-and-mouth disease virus (FMDV) is one of the most contagious viruses of animals and is recognised as the most important constraint to international trade in animals and animal products. Two fundamental problems remain to be understood before more effective control
Chemically programmed antibodies targeting multiple alpha(v) integrins and their effects on tumor-related functions in vitro.
Goswami, RK; Bajjuri, KM; Forsyth, JS; Das, S; Hassenpflug, W; Huang, ZZ; Lerner et al.
Bioconjugate Chemistry null
Ashley C Brown et al.
The Journal of pathology, 229(1), 25-35 (2012-09-29)
Increased tissue stiffness and epithelial-to-mesenchymal transitions (EMTs) are two seemingly discrete hallmarks of fibrotic diseases. Despite recent findings highlighting the influence of tissue mechanical properties on cell phenotype, it remains unclear what role increased tissue stiffness has in the regulation
A peptide selected by biopanning identifies the integrin alphavbeta6 as a prognostic biomarker for nonsmall cell lung cancer.
Elayadi, AN; Samli, KN; Prudkin, L; Liu, YH; Bian, A; Xie, XJ; Wistuba, II; Roth et al.
Cancer Research null
The ability of integrin alpha(v)beta(3) To function as a receptor for foot-and-mouth disease virus is not dependent on the presence of complete subunit cytoplasmic domains.
Neff, S; Baxt, B
Journal of virology null