主要文件
Z743349
Cryo-Tags® 标签
green, L × W 1.50 in. × 0.75 in., pkg of 1000 ea per roll
别名:
cryogenic vial labels, freezer labels
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103032
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 1000 ea per roll
制造商/商品名称
Diversified Biotech CRY-2000-G
技术
cryopreservation: suitable
长度 × 宽度
1.50 in. × 0.75 in.
颜色
green
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
超柔性聚烯烃标签,具有-196℃的超低温度粘合剂,可粘在塑料、玻璃和金属上。即使在气相或液氮降至−196℃时也不会变脆而脱落,还能承受高达80℃的沸水和干热。
法律信息
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)