Key Documents
Z376914
Sigma-Aldrich
Cryo-Tags® 标签
white, W × L 0.75 in. × 1.5 in., pkg of 1000 ea per roll
别名:
cryogenic vial labels, freezer labels
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
55121611
NACRES:
NB.35
材料
(Polyvinyl)
white
包裝
pkg of 1000 ea per roll
製造商/商標名
Diversified Biotech CRY-2000
技術
cryopreservation: suitable
寬度 × 長度
0.75 in. × 1.5 in.
一般說明
超柔性聚烯烃标签,具有-196℃的超低温度粘合剂,可粘在塑料、玻璃和金属上。即使在气相或液氮降至−196℃时也不会变脆而脱落,还能承受高达80℃的沸水和干热。
法律資訊
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech