Key Documents
Z743334
Cryo-Babies® 标签
green, L × W 1.28 in. × 0.50 in., pkg of 1000 roll Labels
别名:
cryogenic vial labels, freezer vial labels
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103032
NACRES:
NB.35
包裝
pkg of 1000 roll Labels
製造商/商標名
Diversified Biotech CRY-1000-G
技術
cryopreservation: suitable
長度 × 寬度
1.28 in. × 0.50 in.
顏色
green
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
预切化学惰性乙烯基标签,在沸水、传统冷冻和液氮保存中都不会剥落和干裂。标签适合任意标记装备,底纸易掀开,方便贴在小管上。1.28 × 0.5英寸的大小完美贴合标准冻存管以及1.5至2 mL的微量离心管。Cryo-Babies标签还耐受液氮速冻、100 °C沸水浴和150 °C干热。
法律資訊
Cryo-Babies is a registered trademark of Diversified Biotech