物料
borosilicate glass
colorless
polystyrene chamber
无菌性
non-sterile
sterile
质量
CE marked
包装
case of 96
制造商/商品名称
Nunc 155360
宽度 × 长度
25 mm × 75 mm
孔面积
8.6 cm2
孔
1
工作体积
2.0-4.5 mL
适用性
suitable for (high power inverted microscopic viewing; confocal image analysis)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
- 非常适合共聚焦图像分析
- 最适合高功率倒置显微镜观察
- 腔室盖玻片
- 培养液槽不可拆卸
法律信息
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries