Key Documents
Z729027
Hettich® bucket for rotor 1324
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R, Bucket for Rotor 1324 (Z722790)
别名:
Hettich® centrifuge buckets
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103910
NACRES:
NB.22
特點
Holds 1 x 50 mL tubes
Holds 4 x 2.6 - 15 mL tubes
Holds 5 x 5 - 7 mL tubes
製造商/商標名
Hettich 1398
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with Rotor 1324
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • Bucket 1398 (Z729027) is not compatible with any lid
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG