Key Documents
Z728268
Hettich® adapter for 15 mL conical tubes
for UNIVERSAL 320/320R and ROTOFIX 32A, Adapter for 4 x 15ml Conical tubes 17 x 120mm
别名:
Hettich® centrifuge adapters
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.22
特點
Holds 15 mL tubes
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Hettich 1483
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 1398, 1559 (buckets)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG