特点
to hold 8 x 1467, 1468 buckets
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Hettich 1418
参数
3,305 max. RCF
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models Rotafix 32A and Universal 320/320R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG