Key Documents
Z710822
Tunair 摇瓶
flask volume 2,500 mL, clear polypropylene, full baffle
别名:
baffled flask, baffled flasks
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122104
NACRES:
NB.22
材料
clear polypropylene
straight neck
wide-mouth
無菌
non-sterile
特點
with cap: no
包裝
case of 4 ea
case of 4
製造商/商標名
IBI SS-8003
培養瓶體積
2,500 mL
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
可高压灭菌的塑料 - 接触式透明聚丙烯
工作容量 - 100 mL用于300 mL烧瓶(150-200 rmp用于2 in. throw)
高02吸收率是通过独特的挡板和涡轮叶片封盖设计而实现的。带有DRI-GAUZE过滤器衬里的CAP-FLO封盖为气体扩散提供了均一性和一致性。
烧瓶、封盖、滤器或膜衬里是通过高温高压灭菌进行杀菌的。广口的开口设计便于进行培养基的制备、收集和清理。与传统的Erlenmeyer烧瓶相比,桶形设计可提供更宽的涡流和更强的操作能力。防滑盖可保护瓶颈免受空气中颗粒的污染且无需燃烧。与Erlenmeyer烧瓶相比,提供了更好的培养生长和生产力。
烧瓶并不包含盖子
  • 带有硅胶膜衬里的CAP-SIL封盖可将蒸发降至最低。
  • 300 mL烧瓶用于前线培养开发研究。
  • 2.5L烧瓶用于生产研究,配备有把手
法律資訊
CAP-FLO is a trademark of IBI Scientific
CAP-SIL is a trademark of IBI Scientific
DRI-GAUZE is a trademark of IBI Scientific
Tunair is a trademark of IBI Scientific
访问文档库
Chiara Lee et al.
FEBS letters, 588(20), 3761-3769 (2014-09-02)
Optimising membrane protein production yields in Escherichiacoli can be time- and resource-consuming. Here, we present a simple and effective Membrane protein Single shot amplification recipe: MemStar. This one-shot amplification recipe is based on the E. coli strain Lemo21(DE3), the PASM-5052