材料
flat bottom flask
polycarbonate
polypropylene cap (vented)
vent cap
wide-mouth
wide-mouth neck
描述
RNase- and DNase-free
無菌
sterile
特點
cap
disposable
Flask style: Erlenmeyer (Fernbach design)
包裝
pack of 1
case of 4
製造商/商標名
Corning 431253
培養瓶容量
3 L
顏色
orange cap
適合性
suitable for (Ideal for shaker culture applications)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
- Fernbach 设计增加了气体交换的表区域
- 由光学透明聚碳酸酯制成
- 适用于摇床培养应用
- 挡板底部可改善混合并增加气体交换
- 每箱产品均提供通风盖,用于需要无菌气体交换的应用
- 经伽马辐照灭菌和经认证无热原
其他說明
查看所有锥形瓶
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.