主要文件
C0921
Sigma-Aldrich
硅胶海绵盖
size 28 mm
别名:
Closures for Vials, Silicone Closures, Sponge Closures
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.22
尺寸
28 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
带有内层密封硅胶海绵滤芯的硅胶橡胶圈。
这些有机硅海绵盖是用于有氧培养的理想选择;它们可实现有效地交换气体。与棉花塞相比,它们还可以将蒸发造成的损失降低一半,从而将pH值的变化降至最低。它们可以在180°C的温度下反复进行干热灭菌,并易于清洁和维护(可重复使用)。
相容性
For use with 125-300 mL flasks.
Does not fit Nalgene polycarbonate shake flasks.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)