主要文件
Z688835
Nunc® UpCell表面细胞培养皿
size 60 mm, sterile, case of 30 ea
别名:
cell culture dish, tissue culture dish
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
NACRES:
NB.22
物料
polystyrene
无菌性
sterile
特点
lid vented
membrane not included
包装
case of 30 ea
制造商/商品名称
Nunc 174903
圆盘直径 × 高度
60 mm × 15 mm
外部长度 × 宽度
60 mm × 15 mm
尺寸
60 mm
表面积
21.5 cm2 , culture area (cm2)/well
工作体积
5 mL
吸附类型
(UpCell Surface)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Nunc UpCell 表面培养皿具有温度响应型细胞培养表面。这些 UpCell 表面培养皿适用于收获具有完整表面蛋白的细胞,用于培养传代、单细胞分析和细胞移植研究。UpCell 表面能够收集细胞层并通过正常细胞连接和细胞外基质将这些细胞连接起来而创建三维组织模型。
  • 收集具有完整表面蛋白的细胞
  • 不进行胰蛋白酶消化 - 保留细胞表面蛋白
  • 无需机械力处理 - 获得高细胞活性
  • 通过降低细胞培养物的温度释放贴壁细胞
  • 用于培养传代、单细胞分析和细胞移植研究
  • 能收集细胞层并通过正常细胞连接和细胞外基质将这些细胞连接起来而创建三维组织模型
  • 最少的动手操作时间
  • 仅供研究和一次性使用
  • 快速、清洁、简单 - 只需降低温度
注意:适用于收集具有完整表面蛋白的细胞,用于细胞培养传代、单细胞分析和细胞移植研究
法律信息
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
UpCell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)