Merck
Z688819
Nunc® UpCell表面细胞培养皿
别名:
cell culture dish, tissue culture dish
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.22
材料
polystyrene
無菌
sterile
特點
lid vented
membrane not included
包裝
case of 6 ea
製造商/商標名
Nunc 174902
皿直徑× 高度
92 mm × 17 mm
外部長度 × 寬度
92 mm × 17 mm
尺寸
100 mm
表面積
56.7 cm2 , culture area (cm2)/well
有效容積
12.5 mL
結合類型
(UpCell Surface)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Nunc UpCell 表面培养皿具有温度响应型细胞培养表面。这些 UpCell 表面培养皿适用于收获具有完整表面蛋白的细胞,用于培养传代、单细胞分析和细胞移植研究。UpCell 表面能够收集细胞层并通过正常细胞连接和细胞外基质将这些细胞连接起来而创建三维组织模型。
  • 收集具有完整表面蛋白的细胞
  • 不进行胰蛋白酶消化 - 保留细胞表面蛋白
  • 无需机械力处理 - 获得高细胞活性
  • 通过降低细胞培养物的温度释放贴壁细胞
  • 用于培养传代、单细胞分析和细胞移植研究
  • 能收集细胞层并通过正常细胞连接和细胞外基质将这些细胞连接起来而创建三维组织模型
  • 最少的动手操作时间
  • 仅供研究和一次性使用
  • 快速、清洁、简单 - 只需降低温度
注意:适用于收集具有完整表面蛋白的细胞,用于细胞培养传代、单细胞分析和细胞移植研究
法律資訊
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
UpCell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries