製造商/商標名
Büchi 11069167
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
R-300的新型真空密封件VS-26(货号11069167)已完全取代了知名的WD-26(048021)。测试表明新型VS-26在密封性和对WD-26的抗性方面有显著改善。密封件(PTFE / NBR)符合FDA要求,并且除了兼容R-300外,还与旧型号R-210和R-215兼容。VS-26的交货范围不仅包括简短的安装信息,还包括必要的适配器。
重要说明:
在安装VS-26时,安装顺序对于避免密封件损坏至关重要。
1.固定旋转蒸发器驱动装置中的蒸汽穿通管(feed-through tube)(“咔哒”声)
2.将带有适配器的垫圈放在DDR上,然后按压垫圈直到适配器从垫圈上松开(保留适配器!)
3.照常固定散热器。
重要说明:
在安装VS-26时,安装顺序对于避免密封件损坏至关重要。
1.固定旋转蒸发器驱动装置中的蒸汽穿通管(feed-through tube)(“咔哒”声)
2.将带有适配器的垫圈放在DDR上,然后按压垫圈直到适配器从垫圈上松开(保留适配器!)
3.照常固定散热器。
法律資訊
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Rotavapor is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG