Merck
Z670138
StainTray玻片染色系统
StainTray with clear lid
别名:
humidity tray, immunohistochemistry staining tray, slide staining tray
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
MA.01
材料
PETG lid
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Simport M920-1
參數
-20-60 °C temp. range
長度 × 高度 × 寬度
38 cm × 4.5 cm × 24 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这些坚固耐用的腔室为免疫组织化学染色提供了更加方便的方法。该托盘适合需要湿度箱的常规染色。轨道之间的孔可安全保留水分并且不会溅水。塑料轨道上覆盖有聚合物条带,即使将托盘以一定角度固定,也能安全固定玻片。提起轨道不仅可以避免水接触玻片,还可以方便回收。底座还能使多余的染色液从玻片上滴落。