Key Documents
BR472000
BRAND®适用于玻璃染色槽的染色托盘
soda-lime glass
别名:
显微, 染色, 染色配件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
MA.01
材料
soda-lime glass
描述
use with glass staining trough
製造商/商標名
BRAND 472000
長度 × 寬度 × 高度
88 mm × 70 mm × 40 mm, holds 10 slides
相关类别
一般說明
染色槽、托盘和钢丝把手单另销售。
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG