材料
colorless cap
colorless tube
polypropylene cap
polypropylene tube
screw top cap (with seal)
self-standing bottom
無菌
non-sterile
特點
graduations up to 1.2 mL
包裝
pack of 1,000 ea
製造商/商標名
BRAND 780713
參數
-196-121 °C temp. range
技術
PCR: suitable
容量
2.0 mL
管直徑
13 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带有磨砂标记区域。 单独提供:用于识别的彩色帽盖垫片(PP)。
應用
BRAND® PP 微管,配有带硅胶密封的螺纹盖,适用于气体液氮的储存。
特點和優勢
BRAND® PP 微管,配有带硅胶密封的螺纹盖,具有以下特性和优点:
- 随附的盖子可避免因更换盖子而造成的污染。
- 盖中的硅胶密封圈可提供最佳密封,并避免反应管与管内物质接触
- 包含一个哑光标签区。
- 最适温度:-196 °C至121 °C
- 可高压蒸汽灭菌
其他說明
BR780713(印度)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG