主要文件
Z637440
BRAND® PP 微管,配有带硅胶密封的螺帽
capacity 2.0 mL, graduations, up to 1.4 mL, round bottom
别名:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121702
NACRES:
NB.11
物料
colorless cap
colorless tube
polypropylene cap
polypropylene tube
round bottom
screw top cap (with seal)
无菌性
non-sterile
特点
graduations up to 1.4 mL
包装
pack of 1,000 ea
制造商/商品名称
BRAND 780714
参数
-196-121 °C temp. range
技术
PCR: suitable
容量
2.0 mL
管直径
13 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
带有磨砂标记区域。 单独提供:用于识别的彩色帽盖垫片(PP)。
应用
BRAND® PP 微管,配有带硅胶密封的螺纹盖,适用于气体液氮的储存。
特点和优势
BRAND® PP 微管,配有带硅胶密封的螺纹盖,具有以下特性和优点:
  • 随附的盖子可避免因更换盖子而造成的污染。
  • 盖中的硅胶密封圈可提供最佳密封,并避免反应管与管内物质接触
  • 包含一个哑光标签区。
  • 最适温度:-196 °C至121 °C
  • 可高压蒸汽灭菌
其他说明
BR780714 (India)
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)