主要文件
Z614009
Sigma-Aldrich
Vivaspin 500离心浓缩器
MWCO 5 kDa
别名:
Vivaspin 500
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104916
NACRES:
NB.24
物料
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
描述
PES membrane
无菌性
non-sterile
特点
holdup volume 5 μL
包装
package of 25 ea
制造商/商品名称
Sartorius VS0111
参数
15000 × g max. centrifugal force
完全停止体积
5 μL
膜面积
0.5 cm2
管尺寸
~2.2 mL
工作体积
500 μL
孔径
5 kDa MWCO
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • Vivaspin离心浓缩器具有广泛的容量和MWCO,可为任何浓度或缓冲液交换应用提供最佳解决方案。
  • 由于其特殊的垂直膜设计,实现了最高的流速和回收率。
  • 专利的止动技术确保了无与伦比的安全样品处理和便利性,可以直接回收浓缩液而无需进一步重新旋转。
注意:Vivaspin 500 μL 离心过滤装置为样品制备提供了简单的一步程序。 它们可以有效地用于摆动或固定角度转子。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Przemyslaw A Filipek et al.
The Journal of cell biology, 216(12), 4199-4215 (2017-10-11)
Signaling from lysosomes controls cellular clearance and energy metabolism. Lysosomal malfunction has been implicated in several pathologies, including neurodegeneration, cancer, infection, immunodeficiency, and obesity. Interestingly, many functions are dependent on the organelle position. Lysosomal motility requires the integration of extracellular