主要文件
Z600822
Hellma® 微型吸收比色皿
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 400 μL
别名:
Micro-volume Absorption Cuvettes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121813
NACRES:
SB.32
物料
Suprasil® quartz
描述
with 2 polished windows
制造商/商品名称
Hellma 115-QS
参数
200-2,500 nm spectral range
技术
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 宽度 × 直径
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
腔室体积
400 μL
路径长度
10 mm
检测方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
带 PTFE 挡块
包装
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
法律信息
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
相关产品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)