Key Documents
Z600350
Hellma® 超微量吸收比色皿
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 100 μL
别名:
Hellma Micro Absorption Cuvettes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121813
NACRES:
SB.32
材料
Suprasil® quartz
描述
2 windows
製造商/商標名
Hellma 105.201-QS
參數
200-2,500 nm spectral range
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
孔中心高度
15 mm , aperture
小室體積
100 μL
路徑長度
10 mm
檢測方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
5mm×2mm 矩形小孔
带 PTFE 挡块,2 个抛光窗片
包裝
以包含单个比色皿的包装出售(1EA = 1个比色皿)
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.