材料
Suprasil® quartz
描述
2 polished windows
製造商/商標名
Hellma 114-QS
參數
200-2,500 nm spectral range
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
46 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
小室體積
1,400 μL
路徑長度
10 mm
檢測方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带 PTFE 挡块
包裝
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.