主要文件
Z350958
Sigma-Aldrich
聚乙烯移液管
fine tip, short stem, bulb draw 1.0 mL, non-sterile
别名:
liquid transfer tool, plastic pipette
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.01
价格与库存信息目前不能提供
物料
polyethylene
无菌性
non-sterile
特点
graduations: no
包装
pack of 400
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
长度
50 mm
灯泡绘制
1.0 mL
柱直径
1.2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
一次性移液管是一种转移液体的好方法,无需担心交叉污染。我们提供 19 种款式,我们的产品范围很广,一定能满足您的需求。
有未灭菌或无菌包装,每包 10 支。
  • 统一设计,内置移液管洗耳球
  • 安全、方便的使用和处置
  • 可减少结合到玻璃上的细胞和蛋白损失
  • 可热封以形成液密存储
  • 不可高压灭菌
包装
Bulk pack
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)