主要文件
Z331775
BRAND® dropping pipettes
capacity 1.8 mL, with integrated pipetting bulb
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.43
物料
PE-LD
无菌性
non-sterile
特点
graduations: no
graduations
with integrated pipetting bulb
包装
pack of 250
pkg of 250
制造商/商品名称
BRAND 125400
长度
98 mm
容量
1.8 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Ideal for sampling and for decanting infectious or toxic liquids.
其他说明
BR125400 (India)
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)