Merck
WH0029128M1
Sigma-Aldrich
单克隆抗UHRF1 小鼠抗
clone 3A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
别名:
抗FLJ21925, 抗ICBP90, 抗Np95, 抗RNF106, 抗huNp95, 抗泛素类,包含PHD和RING指结构域,1
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
3A11, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
技術
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
同型
IgG1κ
GenBank登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... UHRF1(29128)
相关类别
一般說明
该基因编码一个环指E3型泛素连接酶亚家族成员。该蛋白结合特定的DNA序列,并募集组蛋白去乙酰化酶来调节基因表达。其表达在G1后期达到高峰,并在细胞周期的G2和M期持续。它通过调控拓扑异构酶IIα和视网膜母细胞瘤基因表达在G1/S转变中起重要作用,并在p53依赖性DNA损伤检查点起作用。已经发现了该基因编码不同亚型的多个转录变体。(由RefSeq提供)
免疫原
UHRF1 (NP_037414, 694 a.a.~ 793 a.a)带有GST标签的部分重组蛋白。仅GST标签的MW为26 KDa。
序列
WNEVLASLKDRPASGSPFQLFLSKVEETFQCICCQELVFRPITTVCQHNVCKDCLDRSFRAQVFSCPACRYDLGRSYAMQVNQPLQTVLNQLFPGYGNGR
外觀
溶于pH7.4的磷酸盐缓冲盐水中的溶液
法律資訊
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。