Merck
所有图片(4)
主要文件
SAB1409837
Sigma-Aldrich
单克隆抗-NCOA4 小鼠抗
clone 1B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
别名:
ARA70, DKFZp762E1112, ELE1, PTC3, RFG
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
1B7, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen 37.84 kDa
种属反应性
mouse, human
技术
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
同位素/亚型
IgG1κ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... NCOA4(8031)
相关类别
一般描述
该基因编码雄激素受体共激活因子。编码的蛋白质以配体依赖性方式与雄激素受体相互作用以增强其转录活性。该基因与ret酪氨酸激酶基因(也位于10号染色体上)之间的染色体易位与甲状腺乳头状癌有关。已经描述了选择性剪接的转录物变体。假基因存在于4、5、10和14号染色体上。(由RefSeq提供)
免疫原
NCOA4(NP_005428, 505 a.a.~ 614 a.a)带有GST标签的部分重组蛋白。仅GST标签的MW为26 KDa。
序列
EGSPKEVPGTEDRAGKQKFKSPMNTSWCSFNTADWVLPGKKMGNLSQLSSGEDKWLLRKKAQEVLLNSPLQEEHNFPPDHYGLPAVCDLFACMQLKVDKEKWLYRTPLQM
外形
溶于pH7.4的磷酸盐缓冲盐水中的溶液
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Priyanka S Radadiya et al.
JCI insight, 6(8) (2021-03-31)
Despite the recent launch of tolvaptan, the search for safer polycystic kidney disease (PKD) drugs continues. Ciclopirox (CPX) or its olamine salt (CPX-O) is contained in a number of commercially available antifungal agents. CPX is also reported to possess anticancer