Merck
V6630
Sigma-Aldrich
波形蛋白单克隆抗体 小鼠抗
clone V9, ascites fluid
别名:
单克隆抗波形蛋白抗体
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
V9, monoclonal
分子量
antigen ~58 kDa
包含
15 mM sodium azide
物種活性
pig, canine, feline, hamster, rabbit, gerbil, monkey, bovine, chicken, human, horse, rat
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40 using human tissue
western blot: 1:200 using human fibroblasts HS-68
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... VIM(7431)
rat ... Vim(81818)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
波形蛋白由人类染色体10p13上的单拷贝基因编码。53kDa的波形蛋白属于III类中间纤维(IF)蛋白质家族,由正常间质细胞表达。含466个氨基酸的波形蛋白特征在于高度保守的a-螺旋“棒状” 结构域,该结构域两侧为非α-螺旋氨基- 末端 “头” 和羧基末端 “尾” 结构域。
特異性
在免疫组织化学染色中,抗体将波形蛋白定位于成纤维细胞、内皮细胞、淋巴组织和黑色素细胞中。它也在肉瘤、淋巴瘤和黑色素瘤中染色波形蛋白。
免疫原
猪眼晶状体波形蛋白。
應用
单克隆抗波形蛋白抗体已用于免疫印迹和免疫细胞化学。
小鼠产生的单克隆抗波形蛋白抗体已用于:
  • 免疫荧光分析
  • 免疫印迹
  • 抗波形蛋白抗体在胚胎操作前注入成熟卵母细胞,结合内源性波形蛋白 (VIM)
  • 免疫细胞化学中
小鼠来源抗波形蛋白单克隆抗体可用作一抗以通过免疫组化 (IHC) 定位波形蛋白,还可用于波形蛋白的免疫沉淀。
生化/生理作用
在前列腺癌、乳腺癌、子宫内膜癌、中枢神经系统(CNS)肿瘤、恶性黑色素瘤和胃肠道肿瘤(包括胰腺癌、结直肠癌和肝癌)细胞中,均观察到波形蛋白表达上调。因此,波形蛋白可以作为开发癌症疗法的靶标。在血管内皮生长因子受体 1 (VEGFR-1) 诱导的蛋白激酶 G (PKG) 1 信号传导通路激活(刺激心肌细胞肥大消退)中,波形蛋白发挥着至关重要的作用。波形蛋白丝参与多种生理过程,包括迁移、细胞形状维持和间充质细胞的机械应力耐受。波形蛋白与 LARP6(La 核糖核蛋白域家族成员 6)相互作用并稳定 I 型胶原 mRNA,可能在组织纤维化的发展中发挥重要作用。波形蛋白在维持晶状体完整性中起着至关重要的作用,因此,波形蛋白基因突变会导致显性白内障和粉状白内障。
波形蛋白是未成熟神经胶质细胞的主要细胞骨架成分。它是一种中间丝蛋白,可作为多种半胱天冬酶的底物。半胱天冬酶裂解该蛋白时,会分解中间丝并促进细胞凋亡。
波形蛋白有助于保持间充质细胞的细胞结构和组织稳定性。它参与肿瘤发生、EMT(上皮间质转化)和癌症的转移扩散,控制人乳头瘤病毒16型假病毒的感染内化。
儲存和穩定性
需要连续使用时,可在 2-8°C 下储存一个月。对于更长期的储存,溶液可以冷冻成工作等分试样。不建议重复冷冻和解冻。不建议储存在“无霜”冰箱中。如果长期储存时出现轻微混浊,使用前通过离心澄清。
其他說明
本品为采用细胞培养杂交瘤生产的纯化产品
V6389抗波形蛋白抗体,小鼠单克隆
克隆V9,从杂交瘤细胞培养基中纯化
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或人类或动物应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
访问文档库
Eirik Grønevik et al.
The journal of gene medicine, 5(10), 909-917 (2003-10-09)
Genes encoding non-self proteins may be injected into skeletal muscles in vivo to obtain induction of cellular and humoral immune responses against the encoded antigens (DNA vaccination). Bone marrow derived professional antigen-presenting cells (APCs) play a key role in the
Behzad Gerami-Naini et al.
Endocrinology, 145(4), 1517-1524 (2003-12-20)
Trophoblast differentiation and early placental development are essential for the establishment of pregnancy, yet these critical events are not readily investigated in human pregnancy. We used embryoid bodies (EBs) prepared from human embryonic stem (hES) cells as an in vitro
Bupivacaine-induced regeneration of rat soleus muscle: ultrastructural and immunohistochemical aspects.
Politi PK, et al.
Ultrastructural Pathology, 30(6), 461-469 (2006)
D Dahl et al.
European journal of cell biology, 24(2), 191-196 (1981-06-01)
Comparison of cytoskeletal preparations obtained from newborn and adult rat brain showed similar patterns on SDS-PAGE. However, coelectrophoresis of the newborn and adult preparations revealed distinct differences in the mobility of 2 major bands in the molecular weight range of
Kei Miyamoto et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(17), 7040-7045 (2011-04-13)
Nuclear reprogramming of differentiated cells can be induced by oocyte factors. Despite numerous attempts, these factors and mechanisms responsible for successful reprogramming remain elusive. Here, we identify one such factor, necessary for the development of nuclear transfer embryos, using porcine
商品
包含β-肌动蛋白、α-微管蛋白和波形蛋白用于细胞骨架结果蛋白活细胞分析的高滴度慢病毒颗粒。
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
查看所有结果