主要文件
PRS4869
Sigma-Aldrich
抗RKHD4 兔抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
抗-MEX3A, 抗Mex-3 同源物A(秀丽隐杆线虫)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
rat, human, mouse
技术
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... MEX3A(92312)
免疫原
由人Rkhd4羧基末端附近的14个氨基酸组成的肽。
联系
可以使用阻断肽SBP4869阻断该抗体的作用。
外形
溶剂为含有0.02%叠氮化钠的磷酸盐缓冲盐水
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)