生物来源
synthetic (organic)
质量水平
无菌性
non-sterile
类型
Grade VI (synthetic)
表单
liquid
包含
0.4% 4-chlorobutanol as preservative
浓度
~100 IU/mL in 0.9% NaCl
pH值(酸碱度)
~3.5
UniProt登记号
运输
ambient
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
NC1CSSCC(NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(Cc3ccc(O)cc3)NC1=O)C(=O)N4CCCC4C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C46H65N15O12S2/c47-27-22-74-75-23-33(45(73)61-17-5-9-34(61)44(72)56-28(8-4-16-53-46(51)52)39(67)54-21-37(50)65)60-43(71)32(20-36(49)64)59-40(68)29(14-15-35(48)63)55-41(69)31(18-24-6-2-1-3-7-24)58-42(70)30(57-38(27)66)19-25-10-12-26(62)13-11-25/h1-3,6-7,10-13,27-34,62H,4-5,8-9,14-23,47H2,(H2,48,63)(H2,49,64)(H2,50,65)(H,54,67)(H,55,69)(H,56,72)(H,57,66)(H,58,70)(H,59,68)(H,60,71)(H4,51,52,53)
InChI key
KBZOIRJILGZLEJ-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... AVP(551)
Amino Acid Sequence
应用
生化/生理作用
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)